Läs mer
Kartell Cylindriskt provrör med skruvlock, polypropen
Produktkod. 18048021
Stängningsfärg:
Gult
Rött
Sterilitet:
Icke-steril
Produktkod. 18048021
Brand: Kartell 8830310
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Provrör med snabbstängande skruvlock (PE). Läcksäker och lämplig för centrifugering. Lockets design undviker all kontaminering på grund av vätskedroppar på den inre ytan.
  • För laboratoriebruk
  • För insamling och utvärdering av prover
  • Kepsar är inte autoklaverbara
Specifikationer
Stängningsfärg Rött
Färg Klart
Kapacitet (metrisk) 15 mL
Längd (metrisk) 100 mm
Material Polypropen
Form Cylindrisk
Disponibel Engångsbruk
Sterilitet Icke-steril
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Graderad Nej
Förslutningstyp Skruvlock
Produkttyp Centrifugerör