Läs mer
Kartell Cylindriska provrör, polystyren
Beskrivning
- Cylindriska provrör
- Inte examen
- Utan fälg
- Utan mössa
- Provrör anpassade för att innehålla ett biologiskt prov från människa (till exempel urin, blod, sperma, saliv, sputum, pus, etc.) för att utföra diagnostisk analyslaboratorium
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 5 ml |
| Längd (metrisk) | 75 mm |
| Material | Polystyren |
| Form | Cylindrisk |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Graderad | Nej |
| Diameter (metrisk) | 13 mm |
| Förslutningstyp | Ingår ej |
| Visa mer |