Läs mer
Kartell™ Cylindriska provrör
Produktkod. 15907870
Kapacitet (metrisk):
10 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 1800
Produktkod. 15907870
Brand: Kartell™ 8820100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tätt skruvlock
  • Sterila
  • PS (polystyren)
  • CE-märkning
  • IVD
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 10 ml
Material Polystyren
Kvantitet 1800/Pk.
Sterilitet Sterila
Diameter (metrisk) 16 mm
Förslutningstyp Skruvlock