Läs mer
Sartorius™ Cylindriska vikter
Produktkod. 15419963 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Vikt (metrisk):
1 g
2 g
200 g
500 g
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Vikt (metrisk) unitSize
15419963 500 g Varje
15670795 1 g Varje
15833095 200 g -
15681057 2 g Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15419963 Leverantör Sartorius™ Leverantörsnummer YCW552802
Beräknad leverans: 19-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Levereras i högkvalitativa plastfodral som är lämpliga för användning i renrum.
  • Toleranser överensstämmer med OIML R111-1
  • Ej magnetiserbar
  • Polerad yta
  • Tillverkad av rostfritt specialstål med en densitet på 7 950 kg/m³
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Cylindrisk vikt
Certifikat och efterlevnad DAkkS kalibreringscertifikat
Klassificering E2
Material Rostfritt stål
Material för fodral Plast
Vikt (metrisk) 500 g
Densitet 7 950 kg/m³