Läs mer
Sartorius™ Cylindriska vikter
Handla allt Sartorius Produkter
Vikt (metrisk):
1 g
2 g
200 g
500 g
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Toleranser överensstämmer med OIML R111-1
- Ej magnetiserbar
- Polerad yta
- Tillverkad av rostfritt specialstål med en densitet på 7 950 kg/m³
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Cylindrisk vikt |
| Certifikat och efterlevnad | DAkkS kalibreringscertifikat |
| Klassificering | F1 |
| Material | Rostfritt stål |
| Material för fodral | Plast |
| Vikt (metrisk) | 1 g |
| Densitet | 7 950 kg/m³ |