Läs mer
Tocris Bioscience™ CYM 50260
Beskrivning
Potent sphingosine-1-phosphate receptor 4 (S1P4) agonist (EC50 = 45 nM). Displays no activity at other S1P receptor subtypes (S1P1-3 and S1P5) at concentrations up to 25 μM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | CYM 50260 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Formel vikt | 350.6 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 350.595 |