Läs mer
Tocris Bioscience™ CYM 50769
Beskrivning
Novel non-peptide antagonist of neuropeptide W/B receptor 1 (NPBWR1, GPR7) (IC50 = 0.12 μM).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | CYM 50769 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Formel vikt | 416.86 |
| Fysisk form | Solid |
| Färg | White |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 416.861 |