Läs mer
Tocris Bioscience™ CYM 5520
Beskrivning
CYM 5520 is a selective S1P2 allosteric agonist (EC50 = 0.48 μM). Selective for S1P2 receptors over a panel of 29 other receptors and transporters.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-[2-[2,5-Dimethyl-1-(phenylmethyl)-1H-pyrrol-3-yl]-2-oxoethyl]-1,6-dihydro-6-oxo-3-pyridinecarbonitrile |
| CAS | 1449747-00-5 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Mål | Sphingosine-1-phosphate Receptor Agonists |
| Molekylformel | C21H19N3O2 |
| Renhet | 0.99 |