Läs mer
CYM-5541, MedChemExpress
Beskrivning
CYM-5541 (ML249) is an selective and allosteric S1P3 receptor agonist with an EC50 between 72 and 132 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | CYM-5541 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 945128-26-7 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C19H28N2O2 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | ML249 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 25 mg/mL (79.00 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |