Läs mer
Tocris Bioscience™ CYM 9484
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30001678
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30001678 10 mg
30001533 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30001678 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 4606/10
Potent NPY Y2 receptor antagonist
Potent neuropeptide Y (NPY) Y2 receptor antagonist (IC50 = 19 nM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1383478-94-1
Molekylformel C27H31N3O3S2
Spezifikation
Kemiskt namn eller material CYM 9484
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 509.63
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 509.683
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.