Läs mer
Cymorcin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cymorcin |
| CAS | 4389-62-2 |
| Molekylformel | C10 H14 O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | p-Cymene-2,6-diol, 2-Methyl-5-(1-methylethyl)-1,3-benzenediol, 2-Methyl-5-(propan-2-yl)benzene-1,3-diol |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14O2/c1-6(2)8-4-9(11)7(3)10(12)5-8/h4-6,11-12H,1-3H3 |
| LEDER | CC(C)c1cc(O)c(C)c(O)c1 |
| IUPAC-namn | 2-methyl-5-propan-2-ylbenzene-1,3-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 166.217 |
| Formel vikt | 166.099 |