Läs mer
Cynarin, MedChemExpress
Produktkod. 16421388
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16421388 5 mg -
16473856 25 mg 25mg
16428958 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16421388 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN03595mg
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
MedChemExpress Cynarin is an antichoke agent with a variety of biological activities including antioxidant, antihistamic and antiviral activities.
Cynarin is an antichoke agent with a variety of biological activities including antioxidant, antihistamic and antiviral activities.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cynarin
Fysisk form Solid
CAS 30964-13-7
Färg Off-White
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C25H24O12
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus
Synonym Cynarine
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 23 mg/mL (44.53 mM)
LEDER O=C([C@]1(OC(/C=C/C2=CC=C(O)C(O)=C2)=O)C[C@@H](OC(/C=C/C3=CC=C(O)C(O)=C3)=O)[C@@H](O)[C@H](O)C1)O
Molekylvikt (g/mol) 516.45
Formel vikt 516.45
Procent renhet 98.05%