Läs mer
Cynarin, MedChemExpress
Beskrivning
Cynarin is an antichoke agent with a variety of biological activities including antioxidant, antihistamic and antiviral activities.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Cynarin |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 30964-13-7 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 25 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C25H24O12 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-anti-virus |
| Synonym | Cynarine |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 23 mg/mL (44.53 mM) |
| Show More |