Läs mer
Cynarin, TRC
Produktkod. 30011721
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
10 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30011721 100 mg -
30011059 2.5 mg 2.5mg
30007712 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30011721 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC991475100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 30964-13-7
Molekylformel C25 H24 O12
Molekylvikt (g/mol) 516.45
Synonym 3,4-Dihydroxycinnamic Acid 1-Xarboxy-4,5-dihydroxy-1,3-cyclohexylene Ester, (1R,3R,4S,5R)-1,3-Bis[[3-(3,4-dihydroxyphenyl)-1-oxo-2-propenyl]oxy]-4,5-dihydroxy-Cyclohexanecarboxylic Acid, Cyclohexanecarboxylic acid, 1,3-bis[[3-(3,4-dihydroxyphenyl)-1-oxo-2-propen-1-yl]oxy]-4,5-dihydroxy-, (1R,3R,4S,5R)-, Cinnamic acid, 3,4-dihydroxy-, 1-carboxy-4,5-dihydroxy-1,3-cyclohexylene ester (8CI), Cyclohexanecarboxylic acid, 1,3-bis[[3-(3,4-dihydroxyphenyl)-1-oxo-2-propenyl]oxy]-4,5-dihydroxy-, (1R,3R,4S,5R)- (9CI), Cyclohexanecarboxylic acid, 1,3-bis[[3-(3,4-dihydroxyphenyl)-1-oxo-2-propenyl]oxy]-4,5-dihydroxy-, [1R-(1α,3α,4α,5β)]-, Cynarine, 1,5-Dicaffeoylquinic acid, Cinarin, Cinarine, Cynarin
IUPAC-namn (1R,3R,4S,5R)-1,3-bis[[(E)-3-(3,4-dihydroxyfenyl)prop-2-enoyl]oxy]-4,5-dihydroxycyklohexan-1-karboxylsyra
LEDER O[C@@H]1C[C@](C[C@@H](OC(=O)\C=C\c2ccc(O)c(O)c2)[C@H]1O)(OC(=O)\C=C\c3ccc(O)c(O)c3)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cynarin (1,3-Dicaffeoylquinic Acid)
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C25H24O12/c26-15-5-1-13(9-17(15)28)3-7-21(31)36-20-12-25(24(34)35,11-19(30)23(20)33)37-22(32)8-4-14-2-6-16(27)18(29)10-14/h1-10,19-20,23,26-30,33H,11-12H2,(H,34,35)/b7-3+,8-4+/t19-,20-,23+,25-/m1/s1
Formel vikt 516.1268
Procent renhet >95%