Läs mer
R&D Systems™ Cyno Monkey Angiopoietin-2 (XP_005562586.1) VersaClone cDNA
Produktkod. 18471890
Change view
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. Kvantitet
18471890 10 μg
1 options
Produktkod. 18471890 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDC3176
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8000.00 SEK
    7563.15 SEK / 10µg
    Save 436.85 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gen Angiopoietin-2
Tillträdesnummer XP_005562586.1
Gen-ID (Entrez) 285
Gene Alias AGPT2, ANG2, ANG-2, angiopoietin 2, angiopoietin-2, angiopoietin-2a, angiopoietin-2B, angiopoitin 2, ANGPT2, Tie2-ligand
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Art Cynomolgus Monkey
Kvantitet 10 μg