Läs mer
R&D Systems™ Cyno Monkey CEACAM-8/CD66b (XP_005589423.1) VersaClone cDNA
Produktkod. 18702447
Change view
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. Kvantitet
18702447 10 μg
1 options
Produktkod. 18702447 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDC3522
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3260.00 SEK
    3080.70 SEK / 10µg
    Save 179.30 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Specifikationer
Gen CEACAM8/CD66b
Tillträdesnummer XP_005589423.1
Gen-ID (Entrez) 1088
Gene Alias Carcinoembryonic antigen CGM6, carcinoembryonic antigen gene family member 6, carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 8, CD66b, CD66b antigen, CD67, CD67 antigen, CEACAM8, CGM6, NCA-95, Non-specific cross-reacting antigen NCA-95
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Art Cynomolgus Monkey
Produktlinje R&D Systems
Kvantitet 10 μg