missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

R&D Systems™ Cyno Monkey Glypican 3 (XP_005594665.1) VersaClone cDNA

Produktkod. 18760897
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 μg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18760897 10 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18760897 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDC3152
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3500.00 SEK
    3309.60 SEK / 10µg
    Save 190.40 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Gen Glypican 3
Tillträdesnummer XP_005594665.1
Koncentration 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulering cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5
Infoga typ 1756 bp
Gen-ID (Entrez) 2719
Gene Alias DGSX, glypican 3, glypican proteoglycan 3, glypican-3, GPC3, GTR2-2, heparan sulphate proteoglycan, Intestinal protein OCI-5, MXR7, OCI5, OCI-5, secreted glypican-3, SGB, SGBS, SGBS1SDYS
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Art Cynomolgus Monkey
Kvantitet 10 μg
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.