Läs mer
R&D Systems™ Cyno Monkey IL-1 alpha (NP_001271109.1) VersaClone cDNA
Produktkod. 18711097
Change view
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. Kvantitet
18711097 10 μg
1 options
Produktkod. 18711097 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDC3303
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3478.69 SEK
    3080.70 SEK / 10µg
    Save 397.99 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Specifikationer
Gen IL-1 alpha/IL-1F1
Tillträdesnummer NP_001271109.1
Gen-ID (Entrez) 3552
Gene Alias BAF, Hematopoietin-1, IL1, IL1 alpha, IL-1 alpha, IL1A, IL-1 A, IL1-ALPHA, IL1F1, IL-1F1, IL1F1hematopoietin-1, interleukin 1, alpha, interleukin-1 alpha, LAF, LEM, preinterleukin 1 alpha, pro-interleukin-1-alpha
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Art Cynomolgus Monkey
Produktlinje R&D Systems
Kvantitet 10 μg