Läs mer
R&D Systems™ Cyno Monkey IL-38/IL-1F10 (XP_005575360) VersaClone cDNA
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | XP_005575360 |
| Gen-ID (Entrez) | 84639 |
| Innehåll och lagring | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Art | Cynomolgus Monkey |
| Produktlinje | R&D Systems |
| Kvantitet | 10 μg |