Läs mer
R&D Systems™ Cyno Monkey SIRP beta 1/CD172b(XP_005568593) VersaClone cDNA
Produktkod. 18771009
Change view
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. Kvantitet
18771009 10 μg
1 options
Produktkod. 18771009 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDC2794
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3706.46 SEK
    3285.45 SEK / 10µg
    Save 421.01 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-12-2026
Specifikationer
Tillträdesnummer XP_005568593
Gen-ID (Entrez) 10326
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date
Art Cynomolgus Monkey
Produktlinje R&D Systems
Kvantitet 10 μg