Läs mer
R&D Systems™ Cynomolgus Monkey CD4 (XP_005570013.1) VersaClone cDNA
Produktkod. 18441470
Change view
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. Kvantitet
18441470 10 μg
1 options
Produktkod. 18441470 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDC3198
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3260.00 SEK
    3080.70 SEK / 10µg
    Save 179.30 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gen CD4
Tillträdesnummer XP_005570013.1
Gen-ID (Entrez) 920
Gene Alias CD_antigen: CD4, CD4, CD4 antigen, CD4 antigen (p55), CD4 molecule, CD4 receptor, CD4mut, T-cell surface antigen T4/Leu-3, T-cell surface glycoprotein CD4
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Art Cynomolgus Monkey
Produktlinje R&D Systems
Kvantitet 10 μg