Läs mer
R&D Systems™ Cynomolgus Monkey CD43 (EHH60309.1) VersaClone cDNA
Specifikationer
Specifikationer
| Gen | CD43/Sialophorin |
| Tillträdesnummer | EHH60309.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 6693 |
| Gene Alias | CD43 antigen, CD43), Galactoglycoprotein, GALGP, Leukocyte sialoglycoprotein, Sialophorin, sialophorin (gpL115, leukosialin, CD43) |
| Innehåll och lagring | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Produktlinje | R&D Systems |
| Kvantitet | 10 μg |
Produkttitel
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?