Läs mer
R&D Systems™ Cynomolgus Monkey CD48/SLAMF2 (XP_005541296) VersaClone cDNA
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | XP_005541296 |
| Gen-ID (Entrez) | 962 |
| Innehåll och lagring | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Art | Cynomolgus Monkey |
| Produktlinje | R&D Systems |
| Kvantitet | 10 μg |