Läs mer
R&D Systems™ Cynomolgus Monkey IDUA (XP_005554313.1) VersaClone cDNA
Produktkod. 18421710
Change view
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. Kvantitet
18421710 10 μg
1 options
Produktkod. 18421710 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDC3448
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7770.00 SEK
    7348.95 SEK / 10µg
    Save 421.05 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gen alpha-L-Iduronidase/IDUA
Tillträdesnummer XP_005554313.1
Gen-ID (Entrez) 3425
Gene Alias alphaLIduronidase, IDA, IDUA, MPS1, MPSI
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Art Cynomolgus Monkey
Produktlinje R&D Systems
Kvantitet 10 μg