Läs mer
Novus Biologicals™ Cynomolgus Monkey Multi-tissue Tissue MicroArray (Normal)
Produktkod. 18626391 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
5 Slides
Produktkod. Kvantitet
18626391 5 Slides
1 options
Produktkod. 18626391 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBP278080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3960.00 SEK
    3743.25 SEK / Paket med 5
    Save 216.75 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
The panel contains 5 to 8 different tissues on one slide.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 5 Slides
Art Cynomolgus Monkey
För användning med (applikation) Please bake slides at 60C for 30 minutes before use.