Läs mer
Novus Biologicals™ Cynomolgus Monkey Multi-tissue Tissue MicroArray (Normal)
Produktkod. 18692071 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
5 Slides
Produktkod. Kvantitet
18692071 5 Slides
1 options
Produktkod. 18692071 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBP278078
The panel contains 5 to 8 different tissues on one slide.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 5 Slides
Art Cynomolgus Monkey
För användning med (applikation) Please bake slides at 60C for 30 minutes before use.