Läs mer
R&D Systems™ Cynomolgus Monkey TLR5 (EHH50515.1) VersaClone cDNA
Produktkod. 18421500
Change view
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. Kvantitet
18421500 10 μg
1 options
Produktkod. 18421500 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDC3437
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7770.00 SEK
    7348.95 SEK / 10µg
    Save 421.05 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gen TLR5
Tillträdesnummer EHH50515.1
Gen-ID (Entrez) 7100
Gene Alias MGC126430, MGC126431, SLEB1FLJ10052, TIL-3, TIL3Toll/interleukin-1 receptor-like protein 3, toll-like receptor 5
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Art Cynomolgus Monkey
Kvantitet 10 μg