Läs mer
R&D Systems™ Cynomolgus Monkey uPAR (NP_001274620.1) VersaClone cDNA
Produktkod. 18753877
Change view
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. Kvantitet
18753877 10 μg
1 options
Produktkod. 18753877 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDC3283
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3260.00 SEK
    3080.70 SEK / 10µg
    Save 179.30 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-10-2026
Specifikationer
Gen uPAR
Tillträdesnummer NP_001274620.1
Gen-ID (Entrez) 5329
Gene Alias CD87, CD87 antigen, Monocyte activation antigen Mo3, plasminogen activator, urokinase receptor, PLAUR, uPAR, U-PAR, UPARurokinase plasminogen activator surface receptor, u-plasminogen activator receptor form 2, URKRMO3
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Art Cynomolgus Monkey
Kvantitet 10 μg