Läs mer
Invitrogen™ CYP2A6 BACULOSOMES™ Plus reagens, rHuman
Kvantitet:
0,5 nmol
Förpackningsstorlek:
0.5nmol
Beskrivning
Cytokrom P450 BACULOSOMES™ Plus-reagenser är mikrosomer framställda från insektsceller infekterade med rekombinant baculovirus innehållande ett humant CYP450-isozym, såväl som humant cytokrom P450-reduktas. För just detta isozym (CYP2A6) ingår också humant cytokrom b5.
Enstaka humant P450-isozym för detaljerade studier av läkemedelsmetabolism
Hög specifik aktivitet ökar dynamiskt omfång och känslighet
Ingen bakgrundsmetabolism för tydliga resultat
Enkelt överuttryckt humant CYP450 isozym
BACULOSOMES™ Plus-reagenser erbjuder en tydlig fördel jämfört med humana levermikrosomer (HLM) genom att endast ett CYP450-isozym uttrycks, vilket förhindrar metabolism av andra CYP450s eller andra klasser av läkemedelsmetaboliserande enzymer.
Hög aktivitet resulterar i ökad känslighet
Compound ranking baserat på metabolism och hämningsprofiler observerade med CYP450 BACULOSOMES™ Plus-reagenser är mycket lika de som ses med HLM för de flesta testade föreningar. Dock CYP450 BACULOSOMES™ Plus Reagents aktivitet och metaboliska hastigheter med de flesta substrat är betydligt högre än de som ses med HLM. Detta resulterar i ett brett dynamiskt område och hög känslighet i analyser som använder CYP450 BACULOSOMES™ Plus reagens. Den höga aktivitetsnivån och reproducerbarheten av enzymkomponenten som observeras i reaktionen med de flesta sondsubstrat gör CYP450 BACULOSOMES™ Plus Reagens väl lämpade för screeningformat med hög genomströmning.
Högt signal/brusförhållande
Ingen bakgrundsmetabolism av endogena insekter CYP450s har upptäckts med någon av Vivid™ sondsubstrat testade hittills.
Tillämpningar: isozymidentifiering, DMPK-analys, isozymspecifik metabolism och hämningsscreening Endast
för forskningsanvändning. Inte för terapeutisk eller diagnostisk användning för djur eller människor.
Enkelt överuttryckt humant CYP450 isozym
BACULOSOMES™ Plus-reagenser erbjuder en tydlig fördel jämfört med humana levermikrosomer (HLM) genom att endast ett CYP450-isozym uttrycks, vilket förhindrar metabolism av andra CYP450s eller andra klasser av läkemedelsmetaboliserande enzymer.
Hög aktivitet resulterar i ökad känslighet
Compound ranking baserat på metabolism och hämningsprofiler observerade med CYP450 BACULOSOMES™ Plus-reagenser är mycket lika de som ses med HLM för de flesta testade föreningar. Dock CYP450 BACULOSOMES™ Plus Reagents aktivitet och metaboliska hastigheter med de flesta substrat är betydligt högre än de som ses med HLM. Detta resulterar i ett brett dynamiskt område och hög känslighet i analyser som använder CYP450 BACULOSOMES™ Plus reagens. Den höga aktivitetsnivån och reproducerbarheten av enzymkomponenten som observeras i reaktionen med de flesta sondsubstrat gör CYP450 BACULOSOMES™ Plus Reagens väl lämpade för screeningformat med hög genomströmning.
Högt signal/brusförhållande
Ingen bakgrundsmetabolism av endogena insekter CYP450s har upptäckts med någon av Vivid™ sondsubstrat testade hittills.
Tillämpningar: isozymidentifiering, DMPK-analys, isozymspecifik metabolism och hämningsscreening Endast
för forskningsanvändning. Inte för terapeutisk eller diagnostisk användning för djur eller människor.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Mikroplattläsare |
| Produktlinje | BACULOSOMES™ |
| Mål | Cytokrom P450 |
| Innehåll och lagring | 1 tub, Förvara vid -80° C |
| Produkttyp | Bakteriell mikrosom |
| Kvantitet | 0,5 nmol |
| Formatera | Flytande suspension |
| Uttryckssystem | Baculovirus |
| Protein subtyp | Cytokrom P450 enzymer |
| Frakt skick | Torr is |
| Visa mer |