Description
CYP2S1 Polyclonal specifically detects CYP2S1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Specifications
Specifications
| Antigen | CYP2S1 |
| Applications | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunofluorescence |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 μg/mL |
| Formulation | PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| Gene Alias | CYPIIS1, cytochrome P450 2S1, cytochrome P450 family member predicted from ESTs, cytochrome P450, family 2, subfamily S, polypeptide 1, cytochrome P450, subfamily IIS, polypeptide 1, cytochrome P540, subfamily IIS, polypeptide 1, EC 1.14.14.1 |
| Gene Symbols | CYP2S1 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:GTVAMLEGTFDGHGVFFSNGERWRQLRKFTMLALRDLGMGKREGEELIQAEARCLVETFQGTEGRPFDPSLLLAQATSNVVCSLL |
| Show More |
For Research Use Only
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?