Läs mer
Thermo Scientific™ CYP3A5 BACULOSOMES™ Plus reagens, rHuman
Beskrivning
Cytokrom P450 BACULOSOMES™ Plus-reagenser är mikrosomer framställda från insektsceller infekterade med rekombinant baculovirus innehållande ett humant CYP450-isozym, såväl som humant cytokrom P450-reduktas. För just detta isozym (CYP3A5) ingår också humant cytokrom b5.
- Enstaka humant P450-isozym för detaljerade studier av läkemedelsmetabolism
- Hög specifik aktivitet ökar dynamiskt omfång och känslighet
- Ingen bakgrundsmetabolism för tydliga resultat
Enkelt överuttryckt humant CYP450-isozym
CYP450 BACULOSOMES™ Plus-reagenser erbjuder en tydlig fördel jämfört med humana levermikrosomer (HLM) genom att endast ett CYP450-isozym uttrycks, vilket förhindrar metabolism av andra CYP450s eller andra klasser av läkemedelsmetaboliserande enzymer.
Hög aktivitet resulterar i ökad känslighet
Sammansättningsrankningar baserade på metabolism och hämningsprofiler observerade med CYP450 BACULOSOMES™ Plus-reagenser är mycket lika de som ses med HLM för de flesta testade föreningar. Däremot CYP450 BACULOSOMES™ Plus Reagents aktivitet och metaboliska hastigheter med de flesta substrat är betydligt högre än de som ses med HLM. Detta resulterar i ett brett dynamiskt område och hög känslighet i analyser som använder CYP450 BACULOSOMES™ Plus reagens. Den höga aktivitetsnivån och reproducerbarheten av enzymkomponenten som observeras i reaktionen med de flesta sondsubstrat gör CYP450 BACULOSOMES™ Plus Reagens väl lämpade för screeningformat med hög genomströmning.
Hög signal-brus-förhållande
Ingen bakgrundsmetabolism av endogen insekt CYP450s har upptäckts med någon av dessa Vivid™ sondsubstrat testade hittills.
Användningsområden:
- Identifiering av isozym
- DMPK-analys
- Isozymspecifik metabolism
- Inhibitionsscreening
Specifikationer
Specifikationer
| Produktlinje | BACULOSOMES |
| För användning med (applikation) | Cell viability, proliferation and function, hepatocytes and hepatic models, pharma and biopharma, protein assays and analysis, target-based ADME/Tox assays, isozyme identification, dmpk analysis, isozyme-specific metabolism, and inhibition screening |
| Innehåll och lagring | Förvara vid -80 °C. |
| Produkttyp | Bakteriell mikrosom |
| Kvantitet | 0,5 nmol |
| Frakt skick | Torr is |
| Forskningskategori | Toxikologi& Läkemedelsmetabolism |
| Art | Människa |