Läs mer
Cypenamine, LoGiCal
Produktkod. 30457654
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30457654 10 mg
1 options
Produktkod. 30457654 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR1366.22
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cypenamine
CAS 15301-54-9
Analyt- eller komponentnamn Cypenamine
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C11 H15 N
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Cyclopentanamine, 2-phenyl-, Cyclopentylamine, 2-phenyl- (6CI,7CI,8CI), 1-Amino-2-phenylcyclopentane, 2-Phenylcyclopentylamine, Cypenamine
InChI formel InChI=1S/C11H15N/c12-11-8-4-7-10(11)9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6,10-11H,4,7-8,12H2
Lösningstyp Neat
LEDER NC1CCCC1c2ccccc2
IUPAC-namn 2-phenylcyclopentan-1-amine
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 161.24
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 161.1204 g/mol