Läs mer
Cypermethrin (Phenoxy-d5) Isomeric Mixture, TRC
Produktkod. 30240821
Change view
Kvantitet:
1 mg
2.5 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30240821 1 mg -
30240963 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30240821 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC9890021MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2140327-50-8
Molekylformel C22 D5 H14 Cl2 N O3
Molekylvikt (g/mol) 421.328
Synonym 3-(2,2-Dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic Acid-d5 Cyano(3-phenoxyphenyl)methyl Ester, NRDC-149-d5, FMC-30980-d5, PP-383-d5, Ammo-d5, Arrivo-d5, Barricade-d5, Basathrin-d5, Cymbush-d5, Demon-d5, Flectron-d5, Ripcord-d5;
IUPAC-namn [cyano-[3-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenoxy)phenyl]methyl] 3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylate
LEDER [2H]c1c([2H])c([2H])c(Oc2cccc(c2)C(OC(=O)C3C(C=C(Cl)Cl)C3(C)C)C#N)c([2H])c1[2H]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cypermethrin (Phenoxy-d5) Isomeric Mixture
Analyt- eller komponentnamn Cypermethrin (Phenoxy-d5) Isomeric Mixture
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Frakt skick Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C22H19Cl2NO3/c1-22(2)17(12-19(23)24)20(22)21(26)28-18(13-25)14-7-6-10-16(11-14)27-15-8-4-3-5-9-15/h3-12,17-18,20H,1-2H3/i3D,4D,5D,8D,9D
Lösningstyp Neat
Industry Type Environmental Testing
Kvantitet 1 mg
Formel vikt 420.106
Procent renhet >95%