missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Cypermethrin (Phenoxy-d5) Isomeric Mixture, TRC

Produktkod. 30240963
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
2.5 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30240963 2.5 mg 2.5mg
30240821 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30240963 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC9890022.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 2140327-50-8
Molekylformel C22 D5 H14 Cl2 N O3
Molekylvikt (g/mol) 421.328
Synonym 3-(2,2-Dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic Acid-d5 Cyano(3-phenoxyphenyl)methyl Ester, NRDC-149-d5, FMC-30980-d5, PP-383-d5, Ammo-d5, Arrivo-d5, Barricade-d5, Basathrin-d5, Cymbush-d5, Demon-d5, Flectron-d5, Ripcord-d5;
IUPAC-namn [cyano-[3-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenoxy)phenyl]methyl] 3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylate
LEDER [2H]c1c([2H])c([2H])c(Oc2cccc(c2)C(OC(=O)C3C(C=C(Cl)Cl)C3(C)C)C#N)c([2H])c1[2H]

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Cypermethrin (Phenoxy-d5) Isomeric Mixture
Analyt- eller komponentnamn Cypermethrin (Phenoxy-d5) Isomeric Mixture
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Frakt skick Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C22H19Cl2NO3/c1-22(2)17(12-19(23)24)20(22)21(26)28-18(13-25)14-7-6-10-16(11-14)27-15-8-4-3-5-9-15/h3-12,17-18,20H,1-2H3/i3D,4D,5D,8D,9D
Lösningstyp Neat
Industry Type Environmental Testing
Kvantitet 2.5 mg
Formel vikt 420.106
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.