Läs mer
Cypermethrin, TRC
Produktkod. 30138505
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138505 1 g
30041224 500 mg
18012750 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30138505 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC9890001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 52315-07-8
Molekylformel C22 H19 Cl2 N O3
Molekylvikt (g/mol) 415.07
Synonym Agrometrin, Agrothrin, Almetrin, Ambush C, Ambush CY, Ammo, Ammo (pesticide), Antiborer 3767, Ardap, Arrivo, Assist 25CS, Asymmethrin, Auzar 25 EC, Bandit, Barrage, Barricade, Barricade (insecticide), Barricade 10EC, Basathrin, Battery (insecticide), CCN 52, Challenger, Challenger 25EC, Cilcord, Cipkord, Colt, Colt (pyrethrinoid insecticide), Creokhin, Cybil, Cymbush, Cymet, Cympa-Ti, Cymperator, Cymtop, Cynoff EC, Cynoff WP, Cyper Lacer, Cyper Lacer 5EC, Cyperco, Cyperfor S, Cyperil, Cyperkill, Cypermethrin, Cypermethrin 25EC, Cypor, Demon, Demon TC, Dimcyp, Drago, Dudu Cyper, EXP 5598, Ecofleece Sheep Dip (Non-OP), Ectomin, Ectopor, Excis, FMC 30980, FMC 45497, FMC 45806, FMC 6113, Fenom, Fenom (pesticide), Flytick, Hilcyperin, Holster, JF 5705F, Kinmix, Kordon, Kral, Kreokhin, LW 1, Leptocide, Luseweilei, NRDC 149, NRDC 160, NRDC 166, Neramethrin, Neramethrin EC 50, Nurele, Nurse Green, PYR-VU-TO 2, Peststop B, Peststop B 5SC, Polytrin, Prevail, Prevail (pesticide), Prevail FT, RU 27998, Ralothrin, Ripcord, Ripcord 10, Robust, Ronatak, SF 06646, Sherpa, Sniper, Sniper (pyrethroid insecticide), Summerin, Supercypermethrin, Supercypermethrin forte, Supermethrin, Supersect, Taran, Tianlongbao, Toppel, Trofy, Tsifoks, Ustaad, Vucht 424, WL 43467, WL 8517, YT 305, α-Cyano-m-phenoxybenzyl 3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate
IUPAC-namn [cyano-(3-fenoxifenyl)metyl] 3-(2,2-dikloretenyl)-2,2-dimetylcyklopropan-1-karboxylat
LEDER CC1(C)C(C=C(Cl)Cl)C1C(=O)OC(C#N)c2cccc(Oc3ccccc3)c2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cypermethrin
Analyt- eller komponentnamn Cypermethrin
Frakt skick Rumstemperatur
InChI formel InChI=1S/C22H19Cl2NO3/c1-22(2)17(12-19(23)24)20(22)21(26)28-18(13-25)14-7-6-10-16(11-14)27-15-8-4-3-5-9-15/h3-12,17-18,20H,1-2H3
Lösningstyp Snyggt
Industry Type Miljötester
Kvantitet 1 g
Formel vikt 415.0742