Läs mer
Cytiva CypHer5E NHS-estrar
Handla allt Cytiva ProdukterBeskrivning
CypHer5E är en flexibel, generisk fluorofor som kan användas för att studera de flesta klasser av cellytreceptorer som internaliserar i den endocytiska vägen när de aktiveras av en ligand.
- Generisk teknologi kan kopplas till vilken som helst receptor- eller epitoptag-antikropp.
- Övervakar alla neutrala till sura händelser.
- Enkel ökning av fluorescensintensiteten.
- Klassisk CyDye profilen av två heterocykler kopplade av en polymetinbrygga och innehåller sekundära kväveatomer i en eller båda heterocykliska ringarna.
- CypHer5E har ytterligare sulfonatgrupper för att förbättra dess löslighet i vattenlösningar.
- Ökad märkningseffektivitet och minskar negativa färg-färgämnesinteraktioner.
CypHer5E rapporterar ligandmedierad receptorinternalisering genom att utnyttja pH-skillnader som uppstår längs den endocytiska vägen. CypHer5E är ett röd-exciterbart, pH-känsligt cyaninfärgämnederivat som är minimalt fluorescerande vid ett basiskt pH och maximalt fluorescerande vid ett surt pH. Det är därför väl lämpat att rapportera rörelsen av en receptor från cellytan till sura endosomer vid agoniststimulering.
Specifikationer
Specifikationer
| Formulering | 100 % CypHer 5E |
| För användning med (applikation) | Detta reagens har visat sig vara lämpligt för studier av levande cellreceptorinternalisering med IN Cell Analyzer 3000, IN Cell Analyzer 1000 och konfokalmikroskop. 0,5 mL stamreagens räcker för upp till 500 brunnar. |
| Kvantitet | 1 mg |
| Produkttyp | CypHer5E NHS Ester |
| Tillräckligt för | 50 brunnar |
| Löslighet | Lättlöslig i metanol; Mycket svagt löslig i kallt vatten och varmt vatten. |
| Etikett eller färgämne | Cy |
| Färg | Blått |
| Emission | 663 |
Säkerhet och hantering
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1