Läs mer
Thermo Scientific™ pTK-Cypridina Luc Vector för Luciferasanalyser
Produktkod. 12152230 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
10μ g
Förpackningsstorlek:
10µg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12152230 10μ g 10µg
1 options
Produktkod. 12152230 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 16151
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1144.00 SEK
    903.76 SEK / 10µg
    Save 240.24 SEK
    21% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Driver cypridina-luciferasuttryck som rapportör för genregleringsstudier med vektorer med multipla kloningsplats (MCS) eller kontrollpromotor (CMV eller TK).
De Thermo Scientific™ pMCS-Cypridina Luc Vector är en plasmid med flera kloningsställen utformad för att acceptera en promotorsekvens för studier av genreglering med användning av den naturligt utsöndrande Cypridina- luciferasreportern.
Cypridina Luc-vektorerna innehåller en gen som klonats från den marina ostrakoden, Cypridina noctiluca. Genen kodar för en naturligt utsöndrat bioluminescerande Cypridina luciferase (62 kDa), vilket möjliggör mätning av reporteraktiviteten i medier (för realtidsanalyser) och i celllysater. pMCS-vektorn innehåller en plats för flera kloningar för att klona en promotor för att studera dess regulatoriska potential. pCMV- och pTK-vektorerna har luciferasgenen under CMV (cytomegalovirus) promotorn respektive Herpes Simplex Virus (HSV) tymidinkinas (TK) promotorn. Dessa konstitutiva uttrycksvektorer kan användas som normaliseringskontroller för att ta hänsyn till experimentell variation i kombination med andra reportrar.
Höjdpunkter:
  • Naturligt utsöndrande Cypridina-luciferasgen , optimerad för hög uttrycksförmåga i däggdjurssystem
  • Flera kloningsplatser (MCS) ger mångsidighet för överföring av regulatoriska element från en plasmid till en annan
  • Transkriptionsavslutningsplats (Ter), Lac-operator (Lac O1) och transkriptionell pausplats (TPS) används för att minimera bakgrund genom att minska transkriptionsläsning
  • Både puromycin (Pur) och ampicillin (Amp) markörer för läkemedelsval i däggdjurs- respektive bakterieceller
  • Ursprung för högkopia av pUC bakteriellt DNA
  • Två kontrollvektorer tillgängliga med starka (CMV) eller svaga (TK) konstitutiva promotorer för kotransfektion och normalisering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning pTK-Cypridina Luc Vector
Typ Luc Vector
Kloningsmetod Restriktionsenzym/MCS
Leveranstyp Transfektion
Kvantitet 10μ g
Innehåll och lagring Förvara mellan -70 °C och -20 °C.
Reportern Gene Cypridina Luciferas
Urvalsagent (eukaryot) Puromycin
Produktlinje Pierce
För användning med (applikation) Reporteranalyser
Promotor TK