Läs mer
Cyproconazole, MedChemExpress
Beskrivning
Cyproconazole is a triazole fungicide that is used agriculturally for protection of crops against a wide variety of fungal pathogens.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyproconazole |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 94361-06-5 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 5 g |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C15H18ClN3O |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (342.72 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | ClC1=CC=C(C(C(C)C2CC2)(O)CN3N=CN=C3)C=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 291.78 |
| Visa mer |