Läs mer
Cyproconazole
Produktkod. 15445409
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15445409 5 g 5g
15455409 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15445409 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J63142.06
Request Bulk or Custom Format
Triazolfungicid som orsakar hepatocellulära adenom och karcinom
Cyprokonazol används för att hämma demeytylering vid svampsterolsyntes. Och det används på växthus- och fältodlade rosor och som träskyddsmedel, ytapplicering eller tryckbehandling av trä för ovanjordsbruk, inklusive sidospår, plywood, fräsverk, bältros, timmer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Cyprokonazol används för att hämma demeytylering i svampsterolsyntes. Och det används på växthus- och fältodlade rosor och som träskyddsmedel, ytapplicering eller tryckbehandling av trä för ovanjordsbruk, inklusive sidospår, plywood, fräsverk, bältros, timmer.
Löslighet
Löslig i aceton, etanol, xylen och dimetylsulfoxid.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 94361-06-5
Molekylformel C15H18ClN3O
Molekylvikt (g/mol) 291.779
MDL-nummer MFCD01678672
InChI-nyckel UFNOUKDBUJZYDE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 86132
ChEBI CHEBI:83748
IUPAC-namn 2-(4-klorfenyl)-3-cyklopropyl-1-(1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol
LEDER CC(C1CC1)C(CN2C=NC=N2)(C3=CC=C(C=C3)Cl)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyproconazole
Typ Cyproconazole
Fysisk form Kristallin
Smältpunkt 108°C
Färg Brun
Kvantitet 5 g
Flampunkt >100°C (212°F)
UN-nummer UN3077
Beilstein 8396421
Kokpunkt >250°C
Merck Index 14,2771
Löslighetsinformation Soluble in acetone,ethanol,xylene,and dimethyl sulfoxide.
Formel vikt 291.78
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cyproconazole
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Cyproconazole
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.