Läs mer
Cyproconazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyproconazole |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H18ClN3O/c1-11(12-2-3-12)15(20,8-19-10-17-9-18-19)13-4-6-14(16)7-5-13/h4-7,9-12,20H,2-3,8H2,1H3 |
| Formel vikt | 291.1138 |