Läs mer
Tocris Bioscience™ Cyprodime hydrochloride
Produktkod. 30001417
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30001417 10 mg
1 options
Produktkod. 30001417 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 2601/10
Selective μ antagonist
Selective μ-opioid receptor antagonist (Ki values are 5.4, 244.6 and 2187 nM for μ-, δ- and κ-opioid receptors respectively). Reduces levodopa-induced dyskinesia in the MPTP-lesioned primate model of Parkinson's disease.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyprodime hydrochloride
CAS 2387505-50-0
Kvantitet 10 mg
Molekylformel C22H30ClNO3
Formel vikt 391.93
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 391.94