missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Cyprodinil-13C6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyprodinil 13C6 (phenyl 13C6) |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H15N3/c1-10-9-13(11-7-8-11)17-14(15-10)16-12-5-3-2-4-6-12/h2-6,9,11H,7-8H2,1H3,(H,15,16,17)/i2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,12+1 |
| Formel vikt | 231.1467 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?