Läs mer
Cyprodinil-4'-hydroxy 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30324483
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30324483 1 ml
1 options
Produktkod. 30324483 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA11909100AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyprodinil-4'-hydroxy
CAS 195157-66-5
Analyt- eller komponentnamn Cyprodinil-4'-hydroxy
Frakt skick +20°C
Molekylformel C14 H15 N3 O
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 4-[(4-Cyclopropyl-6-methyl-2-pyrimidinyl)amino]phenol, Phenol, 4-[(4-cyclopropyl-6-methyl-2-pyrimidinyl)amino]-
InChI formel InChI=1S/C14H15N3O/c1-9-8-13(10-2-3-10)17-14(15-9)16-11-4-6-12(18)7-5-11/h4-8,10,18H,2-3H2,1H3,(H,15,16,17)
LEDER Cc1cc(nc(Nc2ccc(O)cc2)n1)C3CC3
IUPAC-namn 4-[(4-cyclopropyl-6-methylpyrimidin-2-yl)amino]phenol
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 241.29
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 241.1215 g/mol