Läs mer
Cyprodinil-d5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyprodinil phenyl-d5 |
| CAS | 1773496-67-5 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C14 2H5 H10 N3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Cyprodinil D5 (phenyl D5) |
| InChI formel | InChI=1S/C14H15N3/c1-10-9-13(11-7-8-11)17-14(15-10)16-12-5-3-2-4-6-12/h2-6,9,11H,7-8H2,1H3,(H,15,16,17)/i2D,3D,4D,5D,6D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c([2H])c(Nc2nc(C)cc(n2)C3CC3)c([2H])c1[2H] |
| IUPAC-namn | 4-cyclopropyl-6-methyl-N-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)pyrimidin-2-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 230.32 |
| Visa mer |