Läs mer
Cyprodinil, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyprodinil |
| Analyt- eller komponentnamn | Cyprodinil |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Frakt skick | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C14H15N3/c1-10-9-13(11-7-8-11)17-14(15-10)16-12-5-3-2-4-6-12/h2-6,9,11H,7-8H2,1H3,(H,15,16,17) |
| Lösningstyp | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Kvantitet | 5 g |
| Formel vikt | 225.1266 |
| Procent renhet | >95% |