missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Cyproheptadine alpha-N-Oxide, Mikromol™

Produktkod. 30050939
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30050939 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30050939 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0609.05

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Cyproheptadine alpha-N-Oxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Cyproheptadine alpha-N-Oxide
CAS 54381-42-9
Analyt- eller komponentnamn Cyproheptadine alpha-N-Oxide
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C21 H21 N O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Cyproheptadine alpha-N-Oxide
InChI formel InChI=1S/C21H21NO/c1-22(23)14-12-18(13-15-22)21-19-8-4-2-6-16(19)10-11-17-7-3-5-9-20(17)21/h2-11H,12-15H2,1H3
LEDER C[N+]1([O-])CCC(=C2c3ccccc3C=Cc4ccccc24)CC1
IUPAC-namn 4-(dibenzo[2,1-b:1',2'-e][7]annulen-11-ylidene)-1-methyl-1-oxidopiperidin-1-ium
Molekylvikt (g/mol) 303.4
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 303.1623 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.