missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Cyproheptadine beta-N-Oxide, Mikromol™

Produktkod. 30050060
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30050060 25 mg
30051919 100 mg
30461751 4 x 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30050060 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0609.060025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Cyproheptadine beta-N-Oxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Cyproheptadine beta-N-Oxide
CAS 60251-34-5
Analyt- eller komponentnamn Cyproheptadine beta-N-Oxide
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C21 H21 N O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Cyproheptadine beta-N-Oxide
InChI formel InChI=1S/C21H21NO/c1-22(23)14-12-18(13-15-22)21-19-8-4-2-6-16(19)10-11-17-7-3-5-9-20(17)21/h2-11H,12-15H2,1H3
LEDER C[N+]1([O-])CCC(=C2c3ccccc3C=Cc4ccccc24)CC1
IUPAC-namn 4-(dibenzo[1,2-a:2',1'-d][7]annulen-11-ylidene)-1-methyl-1-oxidopiperidin-1-ium
Molekylvikt (g/mol) 303.4
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 303.1623 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.