Läs mer
Cyproheptadine hydrochloride, MP Biomedicals™
Produktkod. 11404632 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11404632 250 mg 250mg
1 options
Produktkod. 11404632 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219017083
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Cyproheptadine is a Ca2+ channel blocker; 5-HT2 serotonin receptor antagonist; antihistamine, antipruritic. It is a migraine prophylactic
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyproheptadine hydrochloride
CAS 41354-29-4
Färg Vitt
Molekylformel C42H50Cl2N2O3
MDL-nummer MFCD27967225,MFCD00012538,MFCD00012538,MFCD27967225,MFCD00242817
Kvantitet 250 mg
Synonym Periactin hydrochloride, 1-Methyl-4-(5-dibenzo(a, e)cycloheptatrienylidene) piperidine hydrochloride
InChI-nyckel ZEAUHIZSRUAMQG-UHFFFAOYSA-N
LEDER [H+].[H+].O.O.O.[Cl-].[Cl-].CN1CCC(CC1)=C1C2=CC=CC=C2C=CC2=CC=CC=C12.CN1CCC(CC1)=C1C2=CC=CC=C2C=CC2=CC=CC=C12
IUPAC-namn diväte-bis(1-metyl-4-{tricyklo[9.4.0.03,8]pentadeka-1(15),3,5,7,9,11,13-heptaen-2-yliden}piperidin)trihydratdiklorid
Molekylvikt (g/mol) 701.77
PubChem CID 74764338
ChEBI CHEBI:650917
Formel vikt 323.88 (anhydrous)
Fysisk form Pulver