Läs mer
Cyproheptadinhydroklorid Seskihydrat, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyproheptadine Hydrochloride Sesquihydrate |
| CAS | 41354-29-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | Cyproheptadine Hydrochloride Sesquihydrate |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | 2 C21 H21 N . 2 Cl H . 3 H2 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Cyproheptadine Hydrochloride Sesquihydrate, Piperidine, 4-(5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-1-methyl-, hydrochloride, hydrate (2:3) (9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/2C21H21N.2ClH.3H2O/c2*1-22-14-12-18(13-15-22)21-19-8-4-2-6-16(19)10-11-17-7-3-5-9-20(17)21;;;;;/h2*2-11H,12-15H2,1H3;2*1H;3*1H2 |
| Lösningstyp | Snyggt |
| LEDER | O.O.O.Cl.Cl.CN1CCC(=C2c3ccccc3C=Cc4ccccc24)CC1.CN5CCC(=C6c7ccccc7C=Cc8ccccc68)CC5 |
| Visa mer |