Läs mer
Cyproheptadine hydrochloride sesquihydrate, MedChemExpress
Produktkod. 16418656
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16418656 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 16418656 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1165
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
MedChemExpress Cyproheptadine hydrochloride sesquihydrate is an antihistamine and is an antagonist of serotonin and histamine2.
Cyproheptadine hydrochloride sesquihydrate is an antihistamine and is an antagonist of serotonin and histamine2.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyproheptadine hydrochloride sesquihydrate
CAS 41354-29-4
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H21N.3/2H2O.HCl
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 33.33 mg/mL (94.99 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.67 mg/mL (1.91 mM; Need ultrasonic)
LEDER CN1CC/C(CC1)=C2C3=CC=CC=C3C=CC4=CC=CC=C/24.[H]Cl.[1.5H2O]
Molekylvikt (g/mol) 350.88
Formel vikt 350.88
Procent renhet 99.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation